Learn More
Mélange de composés carbonylés 876 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309716 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309716 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000876AL
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣n-Decane∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde
CAS 111-71-7, 75-07-0, 123-72-8, 66-25-1, 123-73-9, 108-94-1
Noms d’analytes ou de composants 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣n-Decane∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Heptanal 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone 1000 μg/mL∣Decanal 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣n-Decane 1000 μg/mL∣Octanal 1000 μg/mL∣Pelargonaldehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL