Learn More
Carbonylchlorohydrure(triphénylphosphine)ruthénium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10782475 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10782475
Marque: Thermo Scientific Acros 392140010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16971-33-8 | C55H46ClOP3Ru | 952.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16971-33-8
Formule moléculaire C55H46ClOP3Ru
Poids moléculaire (g/mol) 952.41
Numéro MDL MFCD00049804
Clé InChI IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
CID PubChem 71463878
Nom IUPAC Formaldéhyde ; Hydrure ; Ruthénium(2 +) ; Triphénylphosphane ; Chlorure
SMILES Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Point de fusion 204.0°C to 206.0°C
Couleur Crème à brun
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 952.4
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.