Learn More
Carbophénothion, SPEX CertiPrep™
Code produit 16329707 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16329707 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16329707 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S755
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Carbophénothion786-19-61000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbophenothion
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 786-19-6, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Méthodes For US EPA Method 8081
Noms d’analytes ou de composants Carbophenothion
Formule moléculaire C11H16ClO2PS3
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI VEDTXTNSFWUXGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSC1=CC=C(C=C1)Cl
Élément Carbophenothion
Nom IUPAC (4-chlorophényl)sulfanylméthylsulfanyl-diéthoxy-sulfanyllidène-$l^{5}-phosphane
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 342.851
CID PubChem 13081
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:82107
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire