Learn More
Molecular Probes™ Carboxyl Latex Beads, 4% w/v, 0.1 μm
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Conditionnement:
15mL
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de l’agencement des chaînes de polystyrène s’agencent dans la microbille, la surface est très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.
Le latex carboxyle consiste en des microsphères de polystyrène hydrophobes stabilisées par une charge de carboxyle. Seuls des groupes carboxyles sont présents sur la surface des particules. Les particules sont l’analogue carboxyle des latex de sulfate. Le pKa du groupe carboxyle est relativement élevé et ces particules ne conviennent donc pas au travail dans des milieux acides. Les latex de carboxyle IDC sont disponibles dans différentes tailles et densités de charge de surface. Elles peuvent être utilisées soit pour l’adsorption physique d’antigènes ou d’anticorps, soit pour le couplage covalent de composants à la surface des particules.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
25 tailles disponibles entre 0,02 et 16 microns
20 surfaces différentes : pour une conjugaison facile à pratiquement n’importe quel matériau
Sans surfactant : ultra-propre
Diverses quantités : de millilitres à 500 litres.
Principales applications de microsphères
Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
Plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Si vous ne trouvez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste d’inventaire, nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons un travail de qualité. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Le latex carboxyle consiste en des microsphères de polystyrène hydrophobes stabilisées par une charge de carboxyle. Seuls des groupes carboxyles sont présents sur la surface des particules. Les particules sont l’analogue carboxyle des latex de sulfate. Le pKa du groupe carboxyle est relativement élevé et ces particules ne conviennent donc pas au travail dans des milieux acides. Les latex de carboxyle IDC sont disponibles dans différentes tailles et densités de charge de surface. Elles peuvent être utilisées soit pour l’adsorption physique d’antigènes ou d’anticorps, soit pour le couplage covalent de composants à la surface des particules.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
Principales applications de microsphères
Plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Si vous ne trouvez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste d’inventaire, nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons un travail de qualité. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Microbilles de latex à forte activité |
| Gamme de produits | IDC |
| Quantité | 15 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Modification de surface | Carboxyle |
| Diamètre (métrique) | 0,1 μm |