Learn More
Carboxyméthylcellulose sel sodique, viscosité moyenne, MP Biomedicals
Code produit 11447861 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447861 1 kg -
11437861 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447861 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215056091
 Article restreint
En stock
CAS: 9004-32-4 | Formula: (C12 H14 O9 R6)n | Weight: 263.20 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 9004-32-4
Formule moléculaire (C12 H14 O9 R6)n
Poids moléculaire (g/mol) 263.20
Numéro MDL MFCD00081472
Clé InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
CID PubChem 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carboxymethyl cellulose sodium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acétique de sodium
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Not Available
Forme physique Poudre