Learn More
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, MP Biomedicals™
Product Code. 11477861 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
3 kg
Unit Size:
3kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11477861 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11477861 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215056192
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilisé comme agent de suspension, stabilisateur et agent d’augmentation de la viscosité. La carboxyméthylcellulose, sel de sodium, de MP Biomedicals est une carboxyméthylcellulose (CMC) à haute viscosité. La viscosité dépend à la fois de la concentration et de la température.
La viscosité de la CMC dépend à la fois de la concentration et de la température. La viscosité d’une solution à 1 % dans de l’eau à 25°C est égale à 1300-2200 centipoises (cP). Lorsque la température augmente, la viscosité diminue. À mesure que la concentration augmente, la viscosité augmente.
Le CMC possède une grande variété d’utilisations dans les domaines de l’industrie, de la fabrication et de la pharmacologie. Il est utilisé comme agent de suspension et modificateur de viscosité (épaississant) pour stabiliser les émulsions. Sa viscosité élevée est utilisée pour créer un mélange ressemblant à une crème ou une lotion.
  • Dans les boues de forage
  • Dans les détergents, comme agent de suspension des saletés
  • En tant que dispersant chimique d’huiles et d’autres structures carbonées, telles que les nanotubes
  • Dans les peintures à émulsion de résine, les adhésifs, les encres d’impression, les tailles de textiles
  • Comme colloïde protecteur de manière générale
  • Comme stabilisateur dans les aliments
  • Dans le domaine pharmaceutique, en tant qu’agent de suspension, excipient pour comprimés et agent d’augmentation de la viscosité
  • Dans le développement de biostructures pour l’administration de médicaments, comme les biofilms, les émulsions et les nanoparticules
Specifications
CAS 9004-32-4
Forme physique Poudre de couleur blanche
Quantité 3 kg
Formule moléculaire (C12 H14 O9 R6)n
Numéro MDL MFCD00081472
Synonyme carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous solution. High viscosity CMC is soluble at up to 50mg/mL concentration but heat may be required.
Clé InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Nom IUPAC sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acétate
Poids moléculaire (g/mol) 263.20
CID PubChem 23706213
Poids de la formule 700kDa