Learn More
Sel de sodium de carboxyméthylcellulose, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459256 2500 g 2500g
11449256 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18105.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.06€
    211.65€ / 2500g
    Économisez 46.41€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
Carboxymethylcellulose sodium salt is used in drilling muds, in detergents as a soil-suspending agent, in resin emulsion paints, adhesives, printing inks, textile sizes and protective colloid. It acts as a stabilizer in foods. It is also employed in pharmaceuticals as a suspending agent and excipients for tablets. It is used as viscosity modifiers to stabilize the emulsions. It is used as a lubricant in artificial tears and it is used to characterize enzyme activity from endoglucanases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des saletés, dans les peintures à émulsion de résine, les adhésifs, les encres d’impression, les tailles de textiles et les colloïdes de protection. Il agit comme un stabilisateur dans les aliments. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et comme excipients pour les comprimés. Il est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions. Il est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l’activité enzymatique à partir d’endoglucanases.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-32-4
Formule moléculaire (C12 H14 O9 R6)n
Poids moléculaire (g/mol) 263.20
Numéro MDL MFCD00081472
Clé InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
CID PubChem 23706213
Nom IUPAC Acétate;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;de sodium
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carboxymethylcellulose sodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 2500 g
Merck Index 14,1829
Informations sur la solubilité Soluble in water.