Learn More
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Code produit 11842731 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Conditionnement:
10 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Array unitSize
11842731 40 mm 10 x 10 10 pièces
11842513 25 mm 10 x 10 10 pièces
11852513 30 mm 10 x 10 10 pièces
11862513 40 mm 10 x 10 10 pièces
11872513 65 mm 10 x 10 10 pièces
11882513 25 mm 16 x 16 10 pièces
11892513 30 mm 16 x 16 10 pièces
11802523 40 mm 16 x 16 10 pièces
11812523 65 mm 16 x 16 -
11882493 25 mm 4 x 4 10 pièces
11802503 40 mm 4 x 4 10 pièces
11812503 65 mm 4 x 4 -
11557693 25 mm 7 x 7 10 pièces
11517703 30 mm 7 x 7 10 pièces
11577703 40 mm 7 x 7 10 pièces
11527703 30 mm 8 x 8 10 pièces
11882503 40 mm 8 x 8 10 pièces
11892503 65 mm 8 x 8 -
11802513 25 mm 9 x 9 10 pièces
11812513 30 mm 9 x 9 10 pièces
11832513 65 mm 9 x 9 10 pièces
11822513 40 mm 9 x 9 10 pièces
10084213 25 mm 8 x 8 10 pièces
12681565 65 mm 7 x 7 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 11842731
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d’un carton résistant aux températures ultra basses,
  • Carton résistant aux températures ultra basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
Spécification
Quantité 10/boîte
Matériau Carton
Type de produit Insert de boîte cryogénique
Hauteur (métrique) 40 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Longueur (métrique) 133 mm
Array 10 x 10