Learn More
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
Specifications
Specifications
| Quantité | 10 Paquets |
| Matériau | Carton |
| Type de produit | Inserts pour boîtes cryogéniques |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Array | 4 x 4 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction