Learn More
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Code produit. p-8013110 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11842513
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d’un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.
  • Carton résistant aux températures ultra basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
Spécification
Quantité 10 Paquets
Matériau Carton
Type de produit Inserts pour boîtes cryogéniques
Hauteur (métrique) 25 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Longueur (métrique) 133 mm
Array 10 x 10