Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Code produit. 10443725
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Longueur (métrique):
133 mm
134 mm
136 mm
Largeur (métrique):
67 mm
133 mm
136 mm
Hauteur (métrique):
32 mm
50 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10443725
Marque: Ratiolab™ 5141502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez ces boîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les cryoboîtes en carton Ratiolab™ avec revêtement standard hydrofuge sont idéales pour le stockage des échantillons.
  • Carton résistant aux températures ultra-basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
À utiliser avec (application) Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm
Capacité Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre
Température min. (métrique) -80°C
Quantité 10/boîte
Longueur (métrique) 136 mm
Largeur (métrique) 136 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Poids (métrique) 0,1 kg