Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Codice prodotto. p-8013975
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Longueur (métrique):
133 mm
134 mm
136 mm
Largeur (métrique):
67 mm
133 mm
136 mm
Hauteur (métrique):
32 mm
50 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
1 pièce
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10443725
Marca: Ratiolab™ 5141502
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Combinez ces boîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les cryoboîtes en carton Ratiolab™ avec revêtement standard hydrofuge sont idéales pour le stockage des échantillons.
  • Carton résistant aux températures ultra-basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Specifica
Couleur Bleu
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
À utiliser avec (application) Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm
Capacité Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre
Température min. (métrique) -80°C
Quantité 10/boîte
Longueur (métrique) 136 mm
Largeur (métrique) 136 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Poids (métrique) 0,1 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato