Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Vert
Hauteur (métrique):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Matériau | Carton |
| Type | Boîte cryogénique |
| À utiliser avec (application) | Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm |
| Capacité | Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre |
| Quantité | 10/boîte |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |