Learn More
Tenak™ Cryoboîte en carton origami
Code produit. 11581795 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
52 mm
Comprend:
Pas de diviseur
Séparateur de 10 x 10
Séparateur de 9 x 9
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11581795
Marque: Tenak™ TE22825
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez de la place dans le laboratoire grâce à la cryoboîte origami en carton Tenak™. La boîte est constituée d’un couvercle et d’un fond avec des instructions pour créer une cryoboîte carrée stable et de haute qualité.
  • Solution peu encombrante dans le laboratoire
  • Le format carré (134 x 134 mm) s’adapte à tous les systèmes de racks de stockage
  • 100/boîte
.
Spécification
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Comprend Séparateur de 9 x 9
Quantité Paquet de 100
Largeur (métrique) 134 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Poids (métrique) 7 kg