Learn More
Tenak™ Cryoboîte en carton origami
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
52 mm
Comprend:
Pas de diviseur
Séparateur de 10 x 10
Séparateur de 9 x 9
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Solution peu encombrante dans le laboratoire
- Le format carré (134 x 134 mm) s’adapte à tous les systèmes de racks de stockage
- 100/boîte
Spécification
Spécification
| Matériau | Carton |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte cryogénique |
| Comprend | Séparateur de 10 x 10 |
| Quantité | Paquet de 100 |
| Largeur (métrique) | 134 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Poids (métrique) | 0,05 kg |