Learn More
ratiolab™ Cardboard Grid Insert for Cryo Boxes
Click to view available options
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Hauteur (métrique):
25 mm
40 mm
65 mm
Longueur (métrique):
133 mm
136 mm
Largeur (métrique):
133 mm
136 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- For sample storage, even at ultra-low temperatures
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 Inserts/Pk. |
| Matériau | Cardboard |
| Type de produit | Grid Insert |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| À utiliser avec (équipement) | 23 mm Dia. Tubes |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Array | 5 x 5 |