Learn More
Tenak™ Rack en carton pour congélateurs verticaux, hauteur de boîte de 50 mm, avec boîtes
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (16)
Boîtes (20)
Boîtes (24)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Donne à l’utilisateur final une opportunité unique de réduire les coûts
- Idéal pour le stockage à long terme ou les applications où le prix est une priorité absolue
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 50 mm (boîte) |
| Dimensions (L x l x H) | 562 x 139 x 225 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
| Capacité | Boîtes (16) |
| Array | 4 x 4 |
| Matériau | Carton |