Learn More
Heathrow Scientific™ Partition pour boîte de stockage en carton pour tubes de 16 puits, tubes de 50 ml, blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 12616265 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Couleur unitSize
12616265 Blanc 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 12616265 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS2860P
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La partition en carton est destinée à l’organisation de petits échantillons et tubes.
  • La partition est destinée aux tubes de 50 ml
  • 16 puits (dia. des puits de 29,5 mm)
  • Grille de 4 x 4
Spécification
Description Partition pour boîte de stockage en carton pour tubes
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Séparateur
À utiliser avec (application) Tubes
Capacité Tubes
Matrice de tubes 4 x 4
Longueur (impériale) 5,65 in
Longueur (métrique) 14,35 cm
Largeur (impériale) 5,65 in
Largeur (métrique) 14,35 cm
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 10,80 cm
Diamètre (métrique) du puits 29,5 mm