missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de troponine cardiaque I (TNNI3) humaine
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Description
La troponine cardiaque I (troponine I, TnI, troponine I spécifique au cœur) est une protéine inhibitrice intégrale dans le muscle cardiaque qui existe dans le cadre d’un complexe avec la troponine C (TnC) et la troponine T (TnT). La sous-unité TnT de la troponine se lie à la forme tropomyosine-t, un complexe troponine-tropomyosine, ancré en place par la liaison du TnI à l’actine, dans les filaments fins des cellules musculaires. Le changement structurel résultant de la liaison du calcium à des sites spécifiques de la sous-unité TnC régulatrice libère la région inhibitrice de TnI de l’actine, ce qui permet d’isoler la myosine de la protéine moteur moléculaire, ce qui permet la contraction musculaire et donc le mouvement. Les mesures des taux de TnI et de TnT dans le sang sont des indicateurs diagnostiques importants des lésions musculaires cardiaques et peuvent être utilisées pour différencier l’angine de poitrine et l’infarctus du myocarde chez les patients souffrant de douleurs thoraciques. Il a également été démontré que la troponine cardiaque I inhibe l’angiogenèse in vivo et in vitro. Les mutations du gène de troponine cardiaque I provoquent une cardiomyopathie hypertrophique familiale de type 7 (CMH7) et une cardiomyopathie restrictive familiale (RCM).
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P19429 |
| Plage de dosage | 125 à 8 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 100 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 7137 |
| Symbole de gène(s) | TNNI3 |
| Coefficient de variation inter-dosage | < 12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu