Learn More
Solution Careez(I), Chem Lab™
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Composition | 219.5 g (CH3COO)2Zn.2H2O / l H2O |
| Informations sur la solubilité | Water Soluble |
| Odeur | Odorless |
| pH | ±4 |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Carrez (I) solution
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: carrez(I)