Learn More
Azpack™ Cartouche de butane Campingaz™ CV360
Click to view available options
Diamètre (métrique):
37 mm
Conditionnement:
360g
Description
- Contient 115 ml de butane
- Poids : 52 g
- Fabriquée en France
- Conforme à la norme EN417
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cartouche à gaz |
| Diamètre (métrique) | 37 mm |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Nb par paquet | paquet de 6 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Azpack Campingaz CV360 Butane Gas Cartridge
- Dangers
- Gaz inflammable Catégorie 1
- H220-Gaz extrêmement inflammable.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P377-Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
- P381-Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrocarbons C3-C4 petroleum gas