Learn More
Cargille Laboratories Refractive Index Liquid Reference Standards
Click to view available options
Précision:
± 0,0002
Incréments:
0.004
Indice de réfraction:
1.46 to 1.64
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivning
Innehåller
- Data sheet
- Each single set contains the number of liquids specified in the chart
- Temperature-coefficient and dispersion-value data printed on label of each vial
- Each liquid is in a 7.4cc glass vial with plastic screw cap and glass applicator rod; packed in partitioned box
Beställningsinfo
Test materials may be ordered separately. Technical Bulletins are available on request.
†Certified Set.
‡Specially selected for required high-dispersion characteristics needed in dispersion staining, focal masking and double-variation refractometry.
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Refractive Index Standards Set A-1/2 |
| Indice de réfraction | 1.46 to 1.64 |
| À utiliser avec (équipement) | Réfractomètre |
| Précision | ± 0,0002 |
| Incréments | 0.004 |
| Comprend | Data sheet, 46 standards |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cargille Refractive Index Liquid Series A nD=1.571-1.640
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrogenated terphenyl, terphenyl
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering