Learn More
Cariprazine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16456158
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16456158
Marque: Medchem Express HY14763A
MedChemExpress Cariprazine hydrochloride is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Cariprazine hydrochloride is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Cariprazine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1083076-69-0
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H33Cl3N4O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme RGH188 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 6.67 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.86 mg/mL (6.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@H]1CC[C@H](CCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3Cl)CC2)CC1)N(C)C.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 463.87
Poids de la formule 463.87
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.