Learn More
Carl Zeiss™ Huile à immersion Immersol™
Augmente la puissance de résolution d’un microscope. Zeiss Immersol™ est une huile transparente d’indice de réfraction 1,518. Elle est exempte de fluorescence et d’halogène et certifiée conforme à la norme ISO 8036-1/2.
Marque: Carl Zeiss™ 444960-0000-000
Code nomenclature Nacres: NB.32
Informations supplémentaires : CAS : 195371-10-9 Poids : 0.01880kg
Description
Augmente la puissance de résolution d’un microscope. Zeiss Immersol™ est une huile transparente d’indice de réfraction 1,518. Elle est exempte de fluorescence et d’halogène et certifiée conforme à la norme ISO 8036-1/2.
- Huile à immersion exempte de bulles
- Convient aux objectifs à immersion dans l’huile Carl Zeiss
Spécification
Immersol 518 F | |
Burette à huile | |
1,518 |
ISO 8036-1/2 | |
20 ml |
Sécurité et traitement
- Immersol 518 F
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Benzyl benzoate