Learn More
Carl Zeiss™ Huile à immersion Immersol™
Code produit. p-3205247
Click to view available options
Type:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certifications/Conformité:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Quantité:
20 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Type d’emballage:
Burette à huile
Flacon
Conditionnement:
1 pièce
100mL
20mL
250mL
500 ML
Code produit. 10389092
Marque: Carl Zeiss™ 0000001111809
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmente la puissance de résolution d’un microscope. Zeiss Immersol™ est une huile transparente d’indice de réfraction 1,518. Elle est exempte de fluorescence et d’halogène et certifiée conforme à la norme ISO 8036-1/2.
  • Huile à immersion exempte de bulles
  • Convient aux objectifs à immersion dans l’huile Carl Zeiss
Spécification
Type Immersol 518 N
Certifications/Conformité ISO 8036-1
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 ml
Indice de réfraction 1,518
compliance-icons
Identifiant produit
  • Immersol 518 N
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene