Learn More
Zeiss™ Ampoule de rechange pour microscope Invertoskop™
Click to view available options
Type:
Ampoule à halogène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ampoule à halogène
- 12V 35W
- Pour le microscope Invertoskop 40C
Spécification
Spécification
| Type | Ampoule à halogène |
| À utiliser avec (équipement) | Zeiss Invertoskop 40C, Axio Observer.A1, A1m, D1, Z1, Axiovert™ 200, 200M, 200MMAT, 200MAT, 25CA, 40C, 40CFL, 40MAT et 40MAT (W0,8) |
| Comprend | Microscope |
| Tension | 12 V |
| Puissance | 35 W |