Learn More
Carl Zeiss™ Housse de protection pour microscope
L x l x H : 30 x 19 x 40 cm
Marque:  Carl Zeiss™ 459300-0000-000
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 10591144
  • 18.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Spécification
Housse de protection K
40 cm
19 cm
Modèles : standard, Axiolab™, stéréomicroscopes sans caméras
30 cm