Learn More
Carl Zeiss™ Housses de protection pour microscope
Click to view available options
Type:
Housse anti-poussière pour microscope
Conditionnement:
1 pièce
Description
Compatible avec les modèles de microscopes Carl Zeiss suivants :
- Axio Lab.A1
- Axio Lab.A1 FL LED
- Axio Lab.A1 MAT
- Axio Lab.A1 Pol
- Axiolab™
- Axiostar™
- Axiostar Plus
- Axiostar Plus FL
- Stemi™ 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 C pour KS ELISPOT
- Stemi 2000 CS
- Stemi DR 1040
- Stemi DR 1063
- Stemi DR 1663
- Stemi DV4
- Stemi SV 11
- Stemi SV 11 Apo
- Stemi SV 6
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V8
Spécification
Spécification
| Type | Housse anti-poussière pour microscope |
| Profondeur (impériale) | 5,31 in |
| Profondeur (métrique) | 13,5 cm |
| À utiliser avec (équipement) | AxioLab™.A1, AxioLab™.A1 FL-LED, AxioLab™. A1 MAT, AxioLab™. A1 Pol, Axiolab, Axiostar™, Axiostar™ Plus, Axiostar™ Plus FL, Stemi™ |
| Hauteur (impériale) | 25,5 po |
| Hauteur (métrique) | 65 cm |
| Longueur (impériale) | 22,4 po |
| Longueur (métrique) | 57 cm |