Learn More
Carl Zeiss™ Réticules pour oculaire de microscope
Click to view available options
Type:
Micromètre Crossline
Micromètre à grille
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réticules pour oculaire de microscope
- Pour Stemi™ 1000, 2000 et 2000C
Spécification
Spécification
| Type | Micromètre à grille |
| Diamètre (impériale) | 0,74 in |
| Diamètre (métrique) | 26 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Stemi™ 1000, 2000 et 2000C |