Learn More
Carl Zeiss™ Réticules pour oculaire de microscope
Code produit. p-154139
Click to view available options
Type:
Micromètre Crossline
Micromètre à grille
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11872092
Marque: Carl Zeiss™ 4740680000000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Conçus pour les microscopes Stemi
  • Réticules pour oculaire de microscope
  • Pour Stemi™ 1000, 2000 et 2000C
Spécification
Type Micromètre à grille
Diamètre (impériale) 0,74 in
Diamètre (métrique) 26 mm
À utiliser avec (équipement) Stemi™ 1000, 2000 et 2000C