Learn More
Motic™ Objectif de phase plan achromatique CCIS™
Click to view available options
Type:
PL Ph0 4X
PL Ph1 10X
Distance de mise au point:
0,1 mm, distance de travail = 12,6 mm
0,25 mm, distance de travail = 4,1 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour microscope inversé AE31
- Objectif de phase plan achromatique
- Champ plat
- Élimine les aberrations chromatiques
- Agrandissement et ouvertures numériques disponibles :
- 10X/0,25 (distance de travail = 4,1 mm) Ph1 pour AE
- 4X/0,10 (distance de travail = 12,6mm) Ph0 pour AE
Spécification
Spécification
| Type | PL Ph1 10X |
| Distance de mise au point | 0,25 mm, distance de travail = 4,1 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope inversé AE31 |
| Quantité | 1 pièce |