missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CARM1-IN-1, MedChemExpress

Code produit. 16461527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16461527

Marque: Medchem Express HY12759

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM; shows very low activity against PRMT1 and SET7(IC50 > 600 uM).

CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM

Spécification

Nom chimique ou matériau CARM1-IN-1
CAS 1020399-49-8
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H21Br2NO3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (63.03 mM)
SMILES O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 555.26
Poids de la formule 555.26
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis