Learn More
Carprofène USP Composé apparenté A, Mikromol™
Description
Carprofène USP Composé apparenté A
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbazole |
| CAS | 86-74-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Carbazole |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H9 N |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23 |
| Nom IUPAC | 9H-carbazole |
| Afficher plus |