Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir pour rotors nº1624, 1726 et 4758
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
57.60€ - 84.80€
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10426231
|
Hettich Lab Technology™
1345 |
45 mL |
72.55€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12083864
|
Hettich Lab Technology™
1346 |
2 x 20 ml |
72.55€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10520703
|
Hettich Lab Technology™
1741 |
10 x 1,1 à 9 ml |
84.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10777451
|
Hettich Lab Technology™
1369-91 |
5 mL |
57.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12107670
|
Hettich Lab Technology™
1369-92 |
7 mL |
57.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Portoir de rotor pour rotor Hettich
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotina, Rotofix et Universal
- Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
- Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
- Les centrifugeuses ROTINA sont parfaitement équipées pour offrir une technologie de séparation répondant aux normes les plus élevées
Spécification
Adaptateur pour rotor |