Learn More
Whirl-pak™ Rack de transport - 18 compartiments
Tous les produits Whirl-Pak Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rack de transport à 18 compartiments
- Spécialement conçu pour les sacs Whirl-Pak™
- L’acier de calibre 10 et 12 est fusionné pour créer des joints robustes et des lignes droites
- Le rack présente une finition à revêtement en poudre appliqué par électrostatique
- Finition solide et résistante capable de supporter de nombreux matériaux de laboratoire
- Convient aux refroidisseurs Playmate™ de taille standard et aux glacières d’échantillons de lait Nasco™
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Acier |
| Positions | 18 compartiments |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Sacs Whirl-Pak™ |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l) | 2 x 1,625 po (compartiment) |
| Dimensions (L x l x H) | 27,3 x 16,5 x 7,6 cm (10,75 x 6,5 x 3 in) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction