Learn More
EKASTU Safety Étui de transport et de rangement EKASTU Nova
Code produit 10166700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
24,5 x 19,5 x 24 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
10166700 24,5 x 19,5 x 24 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10166700 Fournisseur EKASTU Safety Code fournisseur 366932
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
EKASTU Étui de transport et de rangement EKASTU Nova offre suffisamment d'espace pour tous les types de masques faciaux complets et de filtres.
  • Plastique résistant aux chocs avec harnais réglable
  • Anti-poussière
  • Adapté au transport
  • Poignée Ruckzuck pour une ouverture rapide  même dans des situations dangereuses
  • Protège l'équipement contre les chocs et les impacts
  • Robuste et résistant aux températures 
Spécification
Type de produit Étui de transport et de rangement
Couleur Noir
Matériau Plastic (Plastique)
Modèle Étui de transport et de rangement EKASTU Nova
Dimensions (L x l x H) 24,5 x 19,5 x 24 cm
Poids (métrique) Env. 400 g