Learn More
Atlas Material Testing™ Cartouches
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,2 μm
0,45 μm
10 μm
50 μm
Matériau:
Acier inoxydable
Polypropylène
Quartz
Conditionnement:
1 pièce
Description
Cartouche de filtration à double joint torique
• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche avec préfiltre
• Préfiltre en fibre de verre borosilicaté avec filtre polyester sur support en polypropylène PP
• Cartouche anti-impureté
• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche avec préfiltre
• Préfiltre en fibre de verre borosilicaté avec filtre polyester sur support en polypropylène PP
• Cartouche anti-impureté
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 0,2 μm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.