Learn More
Oxyde de caryophyllène 1000 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Caryophyllene Oxide |
| CAS | 1139-30-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Caryophyllene Oxide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H24 O |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, (1R,4R,6R,10S)-, 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, [1R-(1R*,4R*,6R*,10S*)]-, Caryophyllene oxide (6CI), Caryophyllene, epoxide (7CI), (-)-Caryophyllene oxide, (-)-Epoxydihydrocaryophyllene, (-)-β-Caryophyllene epoxide, (-)-β-Caryophyllene oxide, (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4β,5α-Epoxycaryophyllene, 6,7-Epoxy-3(15)-caryophyllene, Caryophyllene 4β,5α-epoxide, Caryophyllene 4β,5α-oxide, trans-Caryophyllene oxide, β-Caryophyllene epoxide, β-Caryophyllene oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)C[C@H]2[C@H]1CC[C@@]3(C)O[C@@H]3CCC2=C |
| Afficher plus |