Learn More
(-)-Oxyde de caryophyllène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10217190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 10217190
Marque: Thermo Scientific Acros 325080100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1139-30-6 | C15H24O | 220.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1139-30-6
Formule moléculaire C15H24O
Poids moléculaire (g/mol) 220.35
Numéro MDL MFCD00134216
Clé InChI NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Synonyme caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
CID PubChem 1742210
ChEBI CHEBI:67818
SMILES CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Caryophyllene oxide
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55°C to 62°C
Couleur Blanc
Densité 0.9600g/mL
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4956
Quantité 10 g
Beilstein 17, IV, 392
Gravité spécifique 0.96
Rotation spécifique -55
Poids de la formule 220.35
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (-)-Caryophyllene oxide
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (-)-Caryophyllene oxide