Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caséine peptone
Code produit. p-7076523
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 11425990
Marque: Thermo Scientific Chemicals H26557.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé dans des milieux nutritifs pour la culture de bactéries et de champignons. Il est utilisé dans les antibiotiques et les productions enzymatiques. Il est également essentiel pour la microbiologie analytique et le processus de fermentation industrielle.
Casein peptone is used in nutrient media for growing bacteria and fungi. It is employed in antibiotics and enzyme productions. It is also essential for analytical microbiology and industrial fermentation process. It is also used in bacterial diagnostics and in agro-food, cosmetic and pharmaceutical fermentation for production of biomass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La peptone de caséine est couramment utilisée dans la préparation de milieux de culture en microbiologie
•La peptone de caséine est un hydrolysat de caséine préparé de façon enzymatique
•La peptone de caséine est un peptide opioïde et une riche source d’acides aminés
Application
• Favorise la croissance d’une pléthore d’organismes en culture, en particulier dans les milieux sans sérum
• Le produit de digestion enzymatique de la peptone de caséine peut fournir des peptides actifs pour la recherche sur la signalisation opioïde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type d’emballage Bouteille en verre
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopique