Learn More
Cytiva Cassette
Code produit. 12229319 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Modèle:
À utiliser avec des tubes de 3 ml
À utiliser avec une plaque à 24, 48 ou 96 puits profonds
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 12229319
Marque: Cytiva 28954212
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec le collecteur de fractions F9-C et le système de chromatographie ÄKTA avant. Les cassettes Cytiva sont disponibles pour les plaques Deep-Well ou les tubes de 3 ml pour le traitement à grande échelle d’échantillons dans des applications de chromatographie. Boîte de 2.
Les cassettes Cytiva sont disponibles en boîtes de deux (2) pour le traitement à grande échelle d’échantillons dans des applications de chromatographie à l’aide du collecteur de fractions F9-C et du système de chromatographie ÄKTA avant.
  • Pour les plaques Deep-Well (dans le collecteur de fraction flexible) : peut contenir 24, 48 ou 96 plaques Deep-Well
  • Pour les tubes de 3 ml : peut contenir jusqu’à 40 tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
À utiliser avec (équipement) Collecteur de fractions F9-C et système de chromatographie ÄKTA avant
Type Cassette
Quantité 2/boîte
Modèle À utiliser avec une plaque à 24, 48 ou 96 puits profonds