Learn More
Epredia™ Cassettes de tissus Cassette II conditionnées en tubes
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Vert
Vert clair
Förpackningsstorlek:
750 pièces
Beskrivning
Imprimerie
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
- La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
- Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
- Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Specifikationer
Specifikationer
| Type de pores | Fentes |
| Bouchon inclus | Oui |
| Quantité | 750/Carton |
| Type de bouchon | Couvercle distinct, charnière avant |
| Compatible avec PrintMate | Oui |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec les imprimantes PrintMate™ |
| Type de produit | Cassettes pour biopsie II |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering