Learn More
Brady™ Verrou universel en nylon moulé armé de verre pour disjoncteur multipolaire
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Système universel de condamnation de disjoncteur multipolaire
- Compatible avec la plupart des disjoncteurs bipolaires ou tripolaires avec tie-bar tels que GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse et General Switch Company
- Utilisez des vis à oreilles pour bloquer le collier sur la tie-bar, puis insérez le cadenas pour éviter que le collier se desserre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Verrouillage du disjoncteur |
| Couleur | Rouge / noir |
| Matériau | Nylon armé de verre |
| Certifications/Conformité | UL 94 HB |
| Description | Verrouillage pour disjoncteur multipolaire universel |
| Dimensions (L x l) | 62,20 x 31,80 mm |
| À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (impériale) | 2.45 in. |
| Largeur (métrique) | 62,2 mm |