Learn More
Fisherbrand™ Support de trépied circulaire
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
210 mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier zingué |
| Hauteur (métrique) | 210 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 135 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 150 mm |
| Comprend | Pieds évasés |
| Type de produit | Trépied |
| Forme | Circulaire |