Learn More
Liebherr™ Jeux de roulettes pour réfrigérateur
Code produit. 12185751 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Réfrigérateur à air pulsé GGPv GN 2/1, Modèles GKPv 6590, GKPv/6570X
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 12185751
Marque: Liebherr™ 9590581
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Roulettes et pieds Liebherr
• Roulette GKPv/GGPv 6570X
Spécification
Type Caster Set
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateur à air pulsé GGPv GN 2/1, Modèles GKPv 6590, GKPv/6570X
Hauteur (métrique) extérieure 105 mm
Diamètre (métrique) 80 mm