Learn More
Liebherr™ Jeux de roulettes pour réfrigérateur
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (équipement):
Réfrigérateur à air pulsé GGPv GN 2/1, Modèles GKPv 6590, GKPv/6570X
Förpackningsstorlek
4 pièces
Beskrivning
Roulettes et pieds Liebherr
• Roulette GKPv/GGPv 6570X
• Roulette GKPv/GGPv 6570X
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Caster Set |
| À utiliser avec (équipement) | Réfrigérateur à air pulsé GGPv GN 2/1, Modèles GKPv 6590, GKPv/6570X |
| Hauteur (métrique) extérieure | 105 mm |
| Diamètre (métrique) | 80 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering