Learn More
Huile de ricin, éthoxylée, plage de pH 6,0-8,1, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10197170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10197170 500 g 500g
10295234 250 g 250g
10422514 1 kg 1kg
10539813 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10197170 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404165000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-79-4
Formule moléculaire C57H104O9
Poids moléculaire (g/mol) 933.45
Numéro MDL MFCD00130879
Clé InChI ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 1,3-bis[(12-hydroxyoctadec-9-enoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
SMILES CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Castor oil
Point de fusion -10°C
Couleur Jaune
Densité 0.9570g/mL
Point d’ébullition 229°C
Point d’éclair 229°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4770 to 1.481
Quantité 500 g
Indice de saponification 176 to 182g KOH/g
Merck Index 14,1898
Gravité spécifique 0.957
Rotation spécifique + 3.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,,carbondisulfide,ether and glacial acetic acid
Viscosité 0,6-0,8 Pas (25°C)
Forme physique Liquide visqueux