Learn More
Huile de ricin, pure, Fisher Chemical
Code produit 11458103 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458103 500 mL 500mL
10640341 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458103 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/3280/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Castor Oil, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-79-4
Numéro MDL 130746
Spécification
Point de fusion -10°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 229°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Viscosité 6 to 8 Ps at 25°C
Forme physique Liquide