Learn More
Thermo Scientific Chemicals Huile de ricin, spécifié selon les normes Ph.Eur.
Code produit 11974041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11974041 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10566051 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974041 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 348850025
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-79-4
Formule moléculaire C57H104O9
Poids moléculaire (g/mol) 933.45
Numéro MDL MFCD00130746
Clé InChI ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonyme castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
CID PubChem 14030006
Nom IUPAC 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxyoctad-9-énoyl]oxy]propyl (Z)-12-hydroxyoctad-9-énoate
SMILES CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Castor oil
Acidité 2.0mg KOH/g max.
Absorbance 1.5 max. (at the absorption maximum at 269 +/- 1nm)
Point de fusion -10.0°C
Couleur Incolore ou jaune
Densité 0.9570g/mL
Point d’ébullition 229.0°C
Point d’éclair 229°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4810
Quantité 2.5 L
Merck Index 14,1898
Gravité spécifique 0.957
Conditions de rotation spécifiques + 3.50 (20.00°C c=neat)
Rotation spécifique + 3.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, chloroform,, carbondisulfide, ether and glacial acetic acid
Viscosité 0,6-0,8 Pas (25°C)
Qualité Eu. Ph.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) of fatty acids (GC): Passes Test (per Eur. Pharm.)
Forme physique Liquide visqueux, hygroscopique