Learn More
Huile de ricin, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346856 2500 mL 2.50L
11326856 250 mL 250mL
11336856 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11346856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04224.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Castor oil is used in food additives, flavorings, candy and as a mold inhibitor. Its derivatives are used in the production of soaps, lubricants, hydraulic and brake fluids, paints, coatings, lithium grease and cold resistant plastics. It finds application in waxes, polishes, nylon, pharmaceuticals and perfumes. It is involved in the preparation of linoleic acids by dehydration, 2-octanol, sebacic acid and undecylenic acid, which is a precursor for polymer nylon 11 and heptanal. It is involved in the preparation of 12-hydroxystearic acid by hydrogenation and saponification. It is useful as a lubricant in jet, diesel, and racing engine. Further, it is used as a laxative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’huile de ricin est utilisée dans les additifs alimentaires, les arômes, les confiseries et comme inhibiteur de moisissures. Ses dérivés sont utilisés dans la production de savons, lubrifiants, liquides hydrauliques et de freins, peintures, revêtements, graisse au lithium et plastiques résistants au froid. Il trouve son application dans les cires, les vernis, le nylon, les produits pharmaceutiques et les parfums. Il est impliqué dans la préparation des acides linoléiques par déshydratation, l’acide 2-octanol, l’acide sébacique et l’acide undécylénique, qui sont des précurseurs du nylon polymère 11 et de l’heptanal. Il est impliqué dans la préparation de l’acide 12-hydroxystéarique par hydrogénation et saponification. Il est utile comme lubrifiant dans les moteurs à réaction, diesel et de course. De plus, il est utilisé comme un laxatif.
Solubilité
Miscible avec le méthanol, l’éther diéthylique, le chloroforme, l’acide acétique glacial, le benzène et le disulfure de carbone. Non miscible avec l’eau froide.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-79-4
Formule moléculaire C57H104O9
Poids moléculaire (g/mol) 933.45
Numéro MDL MFCD00130746
Clé InChI ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonyme castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
CID PubChem 14030006
Nom IUPAC 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxyoctad-9-énoyl]oxy]propyl (Z)-12-hydroxyoctad-9-énoate
SMILES CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Castor oil
Densité 0.961
Point d’ébullition 313°C
Point d’éclair 230°C (446°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 2500 mL
Merck Index 14,1898
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,diethyl ether,chloroform,glacial acetic acid,benzene and carbon disulfide. Immiscible with cold water.
Rotation optique +5° (c=5 in Ethanol)